Fortfahren mit
6.18507
Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz
for ion pair chromatography, LiChropur
Synonym(e):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Grade:
reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Level
product line
LiChropur
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Determination of meglumine in pharmaceutical formulations using high performance liquid chromatography.: This research presents a method for determining meglumine in pharmaceutical formulations utilizing high performance liquid chromatography (HPLC). Octane-1-sulfonic acid sodium salt is employed as an ion-pairing agent to improve the separation and detection of meglumine. The study demonstrates the effectiveness and reliability of this approach in pharmaceutical analysis, providing valuable insights into its application in quality control and formulation analysis (Jasprica et al., 2011).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c