Fortfahren mit
6.18387
Pikrinsäure
purified grade
Synonym(e):
2,4,6-Trinitrophenol, PA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.10
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Colour Index Number:
10305
MDL number:
Grade:
purified grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purified grade
Quality Level
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pikrinsäure
pictograms
Exploding BombSkull and crossbones
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
302.0 °F
flash_point_c
150 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Expl. 1.1