Fortfahren mit
6.17990
Brij® 35
Synonym(e):
Brij® 35
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)nC12H26O
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brij® 35
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>300.2 °F
flash_point_c
> 149 °C