Fortfahren mit
5.89588
o-Xylen
anhydrous, 97%
Synonym(e):
1,2-Dimethyl-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
solubility
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X10408.0869795660
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
assay
97%
assay
≥98.0%
assay
≥98% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
grade
anhydrous
grade
reagent grade
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
589588200004065268459867
589588010004065268459843
589588100004065268459850