Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
contains
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99.8% | assay 99-99.4% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade - |
| vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 160 mmHg ( 20 °C) |
| bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60-62 °C, 60.5-61.5 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.445 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5895872000 | 04065267179421 |
| 5895870100 | 04065267178912 |
| 5895871000 | 04065267179414 |