Fortfahren mit
5.89585
1-Propanol
99.7%, anhydrous
Synonym(e):
Propylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191601
Beilstein/REAXYS Number:
1098242
MDL number:
Assay:
99.7%
Grade:
anhydrous
Bp:
97 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 147 °C), 14.9 mmHg ( 20 °C)
assay
99.7%
autoignition temp.
700 °F
expl. lim.
13.7 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
density
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
589585100004065267180830
589585010004065267180823
589585200004065267180847