Fortfahren mit
5.89583
Dibutylether
anhydrous, 99.3%
Synonym(e):
Butylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1732752
MDL number:
Assay:
99.3%
Grade:
anhydrous
Bp:
142-143 °C (lit.)
Vapor pressure:
4.8 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
4.48 (vs air)
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.3%
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
density
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.418738.015538.14278
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99.3%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
-
solubility
H2O: 0.113 g/L at 20 °C
solubility
12 g/L
solubility
-
solubility
-
expl. lim.
8.5 %
expl. lim.
1.23-7.7 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
vapor pressure
4.8 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
173 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutylether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
589583200004065268459898
589583010004065268459874
589583100004065268459881