Fortfahren mit
585970
(±)-Thalidomid, CAS-Nr. 50-35-1, Calbiochem
Selective inhibitor of TNF-α biosynthesis.
Synonym(e):
(±)-Thalidomid, CAS-Nr. 50-35-1, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.23
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
39180303
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
InChI key
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektiver Hemmstoff der TNF-α Biosynthese. Blockiert die durch den basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF) ausgelöste Angiogenese in der Hornhaut. Ein Immunmodulator, der die Replikation des HIV-1-Virus hemmt. Wurde zur Behandlung von AIDS-bedingten Mundgeschwüren verwendet.
Selektiver Inhibitor der TNFα Biosynthese. Blockiert die durch den basischen Fibroblasten-Wachstumsfaktor (bFGF) ausgelöste Angiogenese in der Hornhaut. Ein Immunmodulator, der die Replikation des HIV-1-Virus hemmt. Wurde zur Behandlung von AIDS-bedingten Mundgeschwüren verwendet.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
TNF-α Biosynthese
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Gershon, D. 1995. Nat. Med.1, 1230.
Thompson, C. 1995. Lancet 346, 1289.
Tramontana, J.M., et al. 1995. Mol. Med. 1, 384.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 4082.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch & Karzinogen/Teratogen (G)
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
585970-100MG04055977265019