Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
guinea pig
Form:
lyophilized solid
Shipped in:
wet ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
guinea pig
form
lyophilized solid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
isotype
IgG
solubility
soluble (Reconstitute in 5 ml of H2O.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized guinea pig. Suitable for use in radioimmunoassay.
Physical form
Lyophilized from 0.25 M NaCl, 0.01 M Sodium Phosphate, pH 7.6.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 566400-5ML | 04055977191509 |