Fortfahren mit
565788
β-Sekretase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 797035-11-1, Calbiochem
≥98% (HPLC), solid, β-secretase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
β-Sekretase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 797035-11-1, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H38N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
β-Sekretase-Inhibitor IV, CAS-Nr. 797035-11-1, Calbiochem, β-Secretase Inhibitor IV, CAS 797035-11-1, is a cell-permeable inhibitor that binds to BACE-1 active site and blocks its proteolytic activity (IC50 = 15 nM for human BACE-1).
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C)c1cc(cc(c1)C(=O)N[C@H](C)c4ccccc4)C(=O)N[C@H]([C@H](O)CNC3CC3)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C31H38N4O5S/c1-21(23-12-8-5-9-13-23)33-30(37)24-17-25(19-27(18-24)35(2)41(3,39)40)31(38)34-28(16-22-10-6-4-7-11-22)29(36)20-32-26-14-15-26/h4-13,17-19,21,26,28-29,32,36H,14-16,20H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t21-,28+,29-/m1/s1
InChI key
VPNIQGRFZCTBEZ-SPTGULJVSA-N
General description
Eine zellpermeable Isophthalamid-Verbindung, die ein Hydroxyethylamin-Motiv enthält, das an das aktive Zentrum von BACE1 bindet und dessen proteolytische Aktivität wirksam blockiert (IC50 = 15 nM für menschliches BACE1 und 29 nM für sAPP_NF in HEK293-APP-NFEV-Zellen). Zeigt größere Selektivität gegenüber anderen Aspartylproteasen (IC50 = 0,23 µM, 7,6 µM und >50 µM für BACE2, Cathepsin D bzw. Renin). Eine 10-mM-Lösung (Kat.-Nr. 565794) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass das Molekulargewicht dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehaltes chargenspezifisch ist.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Primäres Ziel
menschliches BACE1
Ziel-IC50: 15 nM für menschliches BACE1 und 29 nM für sAPP_NF in HEK293-APPNFEV-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Halima, S.B., et al. 2016. Cell Reports.14, In press.
Stachel, S.J., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 6447.
In DMSO (10 mg/ml) auflösen, aliquotieren & bei -20 C lagern; 3 Monate stabil.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
565794565761565780
form
solid
form
liquid
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuji Kamikubo et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 15, 1068990-1068990 (2023-01-24)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative brain disorder and the most common cause of dementia in the elderly. The presence of large numbers of senile plaques, neurofibrillary tangles, and cerebral atrophy is the characteristic feature of AD. Amyloid β
Hirotaka Watanabe et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2549, 209-217 (2021-05-08)
Amyloid β (Aβ) peptides are the main component of the characteristic insoluble deposits in brain parenchyma and small blood vessels in the patients afflicted with Alzheimer's disease (AD) and cerebral amyloid angiopathy (CAA). These small peptides are attributed to the
Noa Stern et al.
International journal of molecular sciences, 23(21) (2022-11-12)
Alzheimer's disease (AD) is a complex and widespread condition, still not fully understood and with no cure yet. Amyloid beta (Aβ) peptide is suspected to be a major cause of AD, and therefore, simultaneously blocking its formation and aggregation by
Global Trade Item Number
SKUGTIN
565788-1MG04055977191820