Fortfahren mit
563080-M
Salinomycin
Salinomycin reduces the proportion of cancer stem cells(CSC) by >100-fold relative to paclitaxel, a commonly used breast cancer chemotherapeutic drug.
Synonym(e):
Salinomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H70O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
751.00
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
methanol: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
InChI key
YPZYGIQXBGHDBH-UZHRAPRISA-N
General description
Salinomycin reduziert die Proportion von Krebsstammzellen (CSC) >;100-fach im Vergleich zu Paclitaxel, einem häufig bei Brustkrebs verwendeten chemotherapeutischen Arzneimittel. Die Behandlung von Mäusen mit Salinomycin hemmt das Wachstum der Mammakarzinomzellen in-vivo und induziert eine erhöhte Epitheldifferenzierung der Tumorzellen. Des Weiteren zeigen globale Genexpressionsanalysen, dass die Salinomycin-Behandlung den Verlust der Expression von CSC-Genen zur Folge hat, die bereits früher durch Analysen des direkt von Patienten isolierten Brustgewebes identifiziert wurden.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Gupta, P.B., et al. 2009. Cell.138, 1.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salinomycin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c