Fortfahren mit
5.55364
DiluCult Dispensing Tubing
DiluCult & DiluCult 2 accessory
Synonym(e):
Dispensing Hose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 377,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
€ 377,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
sample preparation
storage temp.
2-30°C
General description
DiluCult & DiluCult 2
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.553681584T1505P
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
food and beverages
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
manufacturer/tradename
DiluCult
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
555364000104054839412875