Fortfahren mit
553525
RAD51 Inhibitor B02
The RAD51 Inhibitor, B02 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
RAD51-Inhibitor, B02
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RAD51-Inhibitor, B02, The RAD51 Inhibitor, B02 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2([c](c3c(nc2\C=C\c4cnccc4)cccc3)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
InChI key
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyridinylvinyl-Quinazolinon-Verbindung, die als spezifischer Hemmer der humanen RAD51 (IC50 = 27.4 µ;M) wirkt. Hat keine Auswirkung auf RecA, auch nicht bei höheren Konzentrationen (~250 µ;M). Interagiert direkt mit RAD51 (Kd = 5.6 µ;M) und hemmt deren Bindung an DNA sowie die Nukleoproteinfaserbildung. Blockiert die doppelsträngige bruch-induzierte homologe Rekombination und verbessert die Sensitivität der Zellen auf Cisplatin (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-232120">;Best.-Nr. 232120<;/A>;) und Mitomycin C (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-47589">;Best.-Nr. 47589), (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-475820">;Best.-Nr. 475820<;/A>;). Schwächt die Co-Aggregatbildung zwischen der RAD51-ssDNA-Faser und der dsDNA. RAD51-stimulierende Verbindung-1, RS-1 (<;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-553510">;Best.-Nr. 553510<;/A>;) ist ebenfalls erhältlich.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Huang, F., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 3031.
Huang, F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 628.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RAD51-Inhibitor, B02
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anabel Zelceski et al.
Cell reports, 42(5), 112484-112484 (2023-05-10)
The PSMC3IP-MND1 heterodimer promotes meiotic D loop formation before DNA strand exchange. In genome-scale CRISPR-Cas9 mutagenesis and interference screens in mitotic cells, depletion of PSMC3IP or MND1 causes sensitivity to poly (ADP-Ribose) polymerase inhibitors (PARPi) used in cancer treatment. PSMC3IP
Michalis Amoiridis et al.
Nature communications, 15(1), 5727-5727 (2024-07-09)
DNA replication and transcription generate DNA supercoiling, which can cause topological stress and intertwining of daughter chromatin fibers, posing challenges to the completion of DNA replication and chromosome segregation. Type II topoisomerases (Top2s) are enzymes that relieve DNA supercoiling and
Limei Xu et al.
Redox biology, 36, 101604-101604 (2020-06-20)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological malignancy. Abnormal homologous recombination repair, high level of reactive oxygen species (ROS) and upregulation of antioxidant genes are characteristic features of ovarian cancer. However, the molecular mechanisms governing the redox homeostasis in ovarian
Global Trade Item Number
SKUGTIN
553525-25MG04055977193749