Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16Br2N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCc3ccccc3)c1c(ccc(c1)C(=O)Nc2ccc(cc2)Br)Br
InChI
1S/C20H16Br2N2O3S/c21-16-7-9-17(10-8-16)24-20(25)15-6-11-18(22)19(12-15)28(26,27)23-13-14-4-2-1-3-5-14/h1-12,23H,13H2,(H,24,25)
InChI key
SWKAVEUTKGKHSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler Sulfonamid-Benzamid-basierter allosterischer Regulator, stimuliert die DNA-Bindung und Rekombinase-Aktivitäten des hRAD51 durch Sperrung des hRAD51 in einer aktiven Konformation, ohne Einfluss auf die ATP-Hydrolyse des aktiven Zentrums. RS-1 verstärkt die hRAD51-Faserbildung auf ssDNA zwar mit oder ohne den Cofactor NTP, doch die aktive Faser- und Rekombinaseaktivität wird nur in Gegenwart von ATP oder AMP-PNP induziert, jedoch nicht mit ADP oder ohne Cofaktor. Fördert nachweislich die Resistenz der primären humanen neonatalen dermalen Fibroblasten gegen den durch Cisplatin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-232120&;#124;[/islink]">;232120<;/A>;) induzierten Tod auf dosisabhängige Weise.. RS-1 ist inaktiv gegenüber den verwandten DNA-Strang-Austauschproteinen scRAD5 und scDMC1 aus Hefe oder E. coli RedA. Dieser Verstärker der Homologie-abhängigen DNA-Reparatur (HDR, Homology Directed Repair) bewirkt eine signifikante Erhöhung der Cas9- und TALEN-vermittelten Knockin-Effizienz.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Song, J., et al. 2016. Nat. Comm., In Press.
Jayathilaka, K., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 15848.
Jayathilaka, K., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 15848.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Thao Thu Thi Nguyen et al.
Molecular pharmacology (2023-01-21)
6-mercaptopurine (6-MP) is a key component in maintenance therapy for childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Recent next-generation sequencing analysis of childhood ALL clarified the emergence of the relapse-specific mutations of the NT5C2 and PRPS1 gene, which are involved in thiopurine
Ya-Wen Fu et al.
Nucleic acids research, 49(2), 969-985 (2021-01-06)
Investigations of CRISPR gene knockout editing profiles have contributed to enhanced precision of editing outcomes. However, for homology-directed repair (HDR) in particular, the editing dynamics and patterns in clinically relevant cells, such as human iPSCs and primary T cells, are
Jacqueline Severino et al.
The EMBO journal, 41(12), e109457-e109457 (2022-05-24)
The mammalian germline is characterized by extensive epigenetic reprogramming during its development into functional eggs and sperm. Specifically, the epigenome requires resetting before parental marks can be established and transmitted to the next generation. In the female germline, X-chromosome inactivation
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 553510-10MG | 04055977193695 |