Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.03% Water
transmittance
275 nm, ≥65%, 300 nm, ≥90%, 350 nm, ≥99.5%, 400 nm, ≥99.5%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Wasser: ≤ 0,03 %
Durchlässigkeit (bei 275 nm): ≥ 65 %
Durchlässigkeit (bei 300 nm): ≥ 90 %
Durchlässigkeit (bei 350 nm): ≥ 99,5 %
Durchlässigkeit (bei 400 nm): ≥ 99,5 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5438972500 | 04054839190056 |