Fortfahren mit
540220
Purmorphamin
≥98% (HPLC), solid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Synonym(e):
Purmorphamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
20 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 559,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H32N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Purmorphamin, A cell-permeable activator of Hedgehog signaling that induces osteoblast differentiation of multipotent mesenchymal progenitor cells C3H10T1/2 (EC50 = 1 µM).
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI key
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeable Aktivator des Hedgehog-Signalwegs, der die Osteoblastendifferenzierung der multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2 (EC₅;₀; = 1 µ;M) induziert.
Eine zellpermeable 2,6,9-trisubstitutierte Purinverbindung, induziert die Osteoblastendifferenzierung der multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2 (EC50 = 1 µ;M) und der linienspezifischen Präosteoblasten MC3T3-E1. Die Wirkung kann mit der von BMP-4 (knochenmorphogenetisches Protein-4) vereint werden, wobei sogar in Präadipozyten und Myoblasten eine Transdifferenzierung induziert wird. Laut Berichten wird die Osteogenese durch Aktivierung des Hedgehog-Signalwegs induziert. Eine 50 mM (5 mg/192 µ;l) Lösung Purmorphamin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-540223&;#124;[/islink]">;540223<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass das Molekulargewicht dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehalts chargenspezifisch ist.
Eine zellpermeable Purinverbindung, induziert die Osteoblastendifferenzierung in multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2 (EC50 = 1 µ;M) und in linienspezifischen Präosteoblasten MC3T3-E1. Induziert nachweislich sogar in Präadipozyten und Myoblasten eine Transdifferenzierung. Laut Berichten sind die Wirkungen mit dem knochenmorphogenetischen Protein-4 (BMP-4) synergistisch. Laut Berichten wird die Osteogenese durch Aktivierung des Hedgehog-Signalwegs induziert.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 1 µ;M für die Induzierung der Osteoblastendifferenzierung der multipotenten mesenchymalen Progenitorzellen C3H10T1/2
Primärziel
Aktivierung des Hedgehog-Signalwegs
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
540223171260521231
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
-
solubility
2% HCl: 10 mg/mL, 2% acetic acid: 10 mg/mL, methanol: 3 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Purmorphamin
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asuka Morizane et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1018, 11-19 (2013-05-18)
Pluripotent stem cells are promising potential sources for cell replacement therapy and are useful research tools for exploring disease mechanisms. Neural cells are one of the cell types that have been most efficiently differentiated through several established protocols. This chapter
Hynek Wichterle et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 482, 171-183 (2008-12-18)
A growing number of specific cell types have been successfully derived from embryonic stem cells (ES cells), including a variety of neural cells. In vitro generated cells need to be extensively characterized to establish functional equivalency with their in vivo
Hynek Wichterle et al.
Current protocols in stem cell biology, Chapter 1, Unit 1H-Unit 1H (2008-09-05)
Controlled differentiation of embryonic stem (ES) cells into clinically relevant cell types is a fundamental goal of stem cell research. This unit describes one of the most efficient protocols for conversion of mouse ES cells into a defined type of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
540220-5MG07790788051389
540220-20MG04055977268737