Fortfahren mit
539303
Protein G, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
Rekombinantes Protein G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: 5 mg/mL, water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
1 mg Protein G, rekombinant, E. coli bindet 5 mg humanes IgG bei pH 5-6.
Packaging
Glasflasche
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Fahnestock, 1987. Trends in Biotechnology5, 79.
Fahnestock, et al. 1986. J. Bacter167, 870.
Bjø;rck, L. and Kronvall, G. 1984. J. Immunol.133, 969.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
539303-1MG04055977269000
539303-5MG04055977269048