Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Protease-Inhibitor-Cocktail-Set VII, Protease Inhibitor Cocktail Set VII contains five protease inhibitors with broad specificity. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dieses Produkt ist als einzelnes Fläschchen oder im Set mit 5 Fläschchen erhältlich. Jedes Fläschchen enthält 1 ml Protease-Inhibitor-Cocktail, der in DMSO löslich ist und folgende Bestandteile enthält:
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form lyophilized | form liquid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C