Fortfahren mit
5370
L-Prolin
Synonym(e):
L-Prolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine nicht essenzielle Aminosäure. Präkursor von Hydroxyprolin in Kollagen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR13321.0743493693
L-Proline certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93693
L-Proline
form
powder, solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
1500 g/L
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Prolin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5370-100GM07790788051242
Questions
  1. is it heat stable? i want to add it in PDA medium before autoclaving. so if its not heat stable, i use other methods of sterilization fot it
    1 answer
    1. Solutions of this product are stable to autoclaving. Of the twenty standard amino acids (which includes L-Proline), the only one that is not autoclavable in standard practice is L-Glutamine.