Fortfahren mit
5.33756
Ac-CoA Synthase Inhibitor
Synonym(e):
Ac-CoA Synthase Inhibitor, 1-(2,3-di(Thiophen-2-yl)quinoxalin-6-yl)-3-(2-methoxyethyl)urea, N-(2,3-di-2-Thienyl-6-quinoxalinyl)-Nʹ-(2-methoxyethyl)urea, Acyl-CoA Synthetase 2 short-chain Inhibitor; short-chain Acetyl-CoA Synthetase 2 Inhibitor, ACSS2 Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18N4O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.51
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)c2nc3c(nc2c4[s]ccc4)ccc(c3)NC(=O)NCCOC
InChI
1S/C20H18N4O2S2/c1-26-9-8-21-20(25)22-13-6-7-14-15(12-13)24-19(17-5-3-11-28-17)18(23-14)16-4-2-10-27-16/h2-7,10-12H,8-9H2,1H3,(H2,21,22,25)
InChI key
CTPVNWVUAGMHEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable quinoxaline based compound that acts as a potent, reversible inhibitor of acetyl CoA synthetase (ACSS2; IC50 ~ 600 nM in a luciferase based assay). Exhibits selectivity over ACSF2 and ACSL5 acyl-CoA synthetases. Efficiently blocks the uptake of 14C tracer carbons from acetate into lipids (IC50 = 6.8 µM) and for histone acetylation (IC50 = 5.5 µM) in HepG2 cells.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
ACSS2
Reversible: yes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Comerford, S.A., et al. 2014. Cell.159, 1591.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
533756000104055977286687