Fortfahren mit
529581
1NM-PP1
≥95% (HPLC), solid, PP1 analog, Calbiochem®
Synonym(e):
PP1-Analogon II, 1NM-PP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PP1-Analogon II, 1NM-PP1, PP1 Analog II, CAS 221244-14-0, is a cell-permeable PP1 analog that acts as a potent, reversible, selective, ATP-competitive inhibitor of mutant over wild-type kinases.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(nc(c4c1ncnc4N)Cc2c3c(ccc2)cccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N5/c1-20(2,3)25-19-17(18(21)22-12-23-19)16(24-25)11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10,12H,11H2,1-3H3,(H2,21,22,23)
InChI key
GDQXJQSQYMMKRA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables und reversibles PP1-Analog, das als potenter und selektiver, mit ATP konkurrierender Inhibitor von mutierten Kinasen gegenüber dem Wildtyp wirkt (IC50 = 3,2 nM für T339G, c-Fyn-as1 vs. 1,0 µM für c-Fyn; 4,3 nM für I338G, v-src-as1 vs. 28 µM für v-src; 5 nM für F80G, CDK2-as1 vs. 29 µM für CDK2; 8 nM für F89G, CAMK IIα-as1 vs. 24 µM für CAMKII; 120 nM für T315A, c-Abl-as2 vs. 3,4 µM für c-Abl). Aktiviert nachweislich Mutationen der Transmembrankinase Ire1. Auch als 10-mM-Lösung in DMSO verfügbar (Katalog-Nr. 529606).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
T339G
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3,2 nM für T339G, c-Fyn-as1 vs. 1,0 µ;M für c-Fyn; 4,3 nM für I338G, v-src-as1 vs. 28 µ;M für v-src; 5 nM für F80G, CDK2-as1 vs. 29 µ;M für CDK2; 8 nM für F89G, CAMK IIα;-as1 vs. 24 µ;M für CAMKII; 120 nM für T315A, c-Abl-as2 vs.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ira, G., et al. 2004. Nature431, 1011.
Papa, F.R., et al. 2003. Science302, 1533.
Bishop, A.C., et al. 2000. Nature407, 395.
Weiss, E.L., et al. 2000. Nat. Cell Biol.2, 677.
Bishop, A.C., et al. 1999. J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
529581-1MG04055977269871