Fortfahren mit
527455
PKR-Inhibitor, Negativkontrolle:
The PKR Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 852547-30-9, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKR-Inhibitor, Negativkontrolle:
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H8Cl3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Cl)NC2=O)Cl)O
InChI
1S/C15H8Cl3NO2/c16-8-1-2-13-9(6-8)10(15(21)19-13)3-7-4-11(17)14(20)12(18)5-7/h1-6,20H,(H,19,21)
InChI key
ZJFMARHFPUZEKI-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Oxindolverbindung, die als Negativkontrolle für den PKR-Inhibitor dient (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-527450&;#124;[/islink]">;527450<;/A>;). Nachweislich inaktiv bei der Hemmung von RNA-induzierter PKR-Autophosphorylierung (IC50 >; 100 µ;M) oder der Aufhebung des PKR-abhängigen Translationsblocks.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Negativkontrolle für PKR-Inhibitor
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
527451527450196811
form
solid
form
liquid
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sanket S Ponia et al.
Cell reports, 37(4), 109888-109888 (2021-10-28)
Dysregulated inflammation dominated by chemokine expression is a key feature of disease following infection with the globally important human pathogens Zika virus (ZIKV) and dengue virus, but a mechanistic understanding of how pro-inflammatory responses are initiated is lacking. Mitophagy is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
527455-10MG04055977270389