Fortfahren mit
524627
Phosphatase Inhibitor Cocktail III
liquid, for the inhibition of serine/threonine and protein tyrosine phosphatases
Synonym(e):
Phosphataseinhibitor-Mix (Set III)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 686,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
−20°C
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatase-Inhibitor-Cocktail Set III, Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III is a ready to use cocktail of four phosphatase inhibitors for broad-spectrum inhibition of both serine/threonine and protein tyrosine phosphatases.
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Phosphorylierung und Dephosphorylierung regulieren Signaltransduktionsprozesse, die an zellulären Aktivitäten wie Zellteilung, Proliferation und Apoptose beteiligt sind. Proteinkinasen fügen bestimmten Aminosäureresten (Serin, Threonin oder Tyrosin) in Zielproteinen eine Phosphatgruppe hinzu, wodurch deren Konformation und Interaktion mit Liganden verändert wird. Proteinphosphatasen entfernen danach die Phosphatgruppe und stellen den ursprünglichen dephosphorylierten Zustand des Proteins wieder her. Bei der Extraktion phosphorylierter Proteine aus Zell- und Gewebelysaten ist es entscheidend, ihren Phosphorylierungsstatus intakt zu halten. Phosphatase-Inhibitorcocktail Set III ist ein Cocktail aus vier Phosphatase-Inhibitoren zur Hemmung von Serin-/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Erhältlich als 1-ml-Fläschchen oder als Set von fünf 1-ml-Fläschchen.
Application
Phosphataseinhibitor-Cocktail-Set-III wurde wie folgt verwendet:
  • als Ergänzung in Lysepuffer zur Herstellung von Proteinlysaten ganzer Hoden für Western Blots
  • zur Verstärkung eines eiskalten Lysepuffers für den Radioimmunpräzipitationsassay (RIPA) zur Homogenisierung von Enddärmen von Larven für Western-Blot-Analysen
  • als Komponente im Zelllysepuffer zur Extraktion von Gesamtproteinen für Western Blots
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Serin-/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Formulierungen für den bequemen Gebrauch
  • Hochwertige Produkte für gleichbleibende und reproduzierbare Leistung
  • Flexible Optionen mit einer Reihe von Cocktails, die auf verschiedene Kategorien von Phosphatasen ausgerichtet sind
Physical form
In H₂;O.
Preparation Note
Für die langfristige Lagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Direkt vor der Verwendung im Verhältnis 1:5 verdünnen.
Other Notes
Jedes Fläschchen enthält 1 ml einer wässrigen Lösung mit folgenden Komponenten:
  • 50 mM Natriumfluorid
  • 10 mM β-Glycerophosphat (Art.-Nr. 35675)
  • 10 mM Natriumpyrophosphat-Decahydrat
  • 1 mM Natriumorthovanadat
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
524628524629524625
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c