Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
C219, monoclonal
Species reactivity:
rat, hamster, human, mouse
Application:
—
Citations:
36
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
C219, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, hamster, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
General description
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt die ~170-kDa-MDR1 und MDR3-Isoformen von P-Glykoprotein.
Dieses Anti-P-Glykoprotein der Maus mAb (C219) ist zur Verwendung in FC, Schnellschnittuntersuchungen, Immunblotting, ICC, IP und Paraffinschnitten zum Nachweis von P-Glykoprotein validiert.
Erkennt die ~170-kDa-MDR1 und MDR3-Isoformen von P-Glykoprotein.
Immunogen
Hamster und Mensch
SDS-solubilisierte Plasmamembranen einer mehrfachresistenten (MDR) CHO-Zelllinie und einer mehrfachresistenten menschlichen Zelllinie.
Application
Durchflusszytometrie (5–10 µg/1 x 10⁶ cells)
Gefrierschnitte (5–10 µg/ml)
Immunblotting (1–10 µg/ml, siehe Anwendungsreferenzen, siehe Kommentare)
Immunzytochemie (siehe Kommentare)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Paraffinschnitte (1–10 µg/ml)
Gefrierschnitte (5–10 µg/ml)
Immunblotting (1–10 µg/ml, siehe Anwendungsreferenzen, siehe Kommentare)
Immunzytochemie (siehe Kommentare)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Paraffinschnitte (1–10 µg/ml)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS, 1 % BSA.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Analysis Note
Positivkontrolle
Zelllinien oder gefrorenes Gewebe, z. B. Leber oder Darm
Zelllinien oder gefrorenes Gewebe, z. B. Leber oder Darm
Other Notes
Beck, W.T., et al. 1996. Cancer Res. 56, 3010.
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
Erkennt auch das ~150 kDa schwere Schwester-P-Glykoprotein (SPGP). Gefrierschnitte sollten 10 Min. bei -20 °C in Aceton fixiert werden. Formalin-fixierte Praffinschnitte sollten durch gängige Maßnahmen entparaffinisiert und rehydriert werden. Das Sieden von Proben kann die Sichtbarkeit des Proteins durch Immunblotting verringern (siehe Anwendungsreferenzen). Dieser Antikörper funktioniert Berichten zufolge auch in der Immunzytochemie und Immunpräzipitation. Ein ~200-kDa-Protein, das in derselben Position wie Myosin migriert kann durch Immunblotting ebenfalls erkannt werden. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekten Arbeitsverdünnungen vor.
Legal Information
ImmunoblottingLee, G., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.299, 204.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Yan Chen et al.
PloS one, 10(10), e0140918-e0140918 (2015-10-21)
The objective of the present study was to investigate the role of high-mobility group box-1 (HMGB1) in the seizure-induced P-glycoprotein (P-gp) overexpression and the underlying mechanism. Kainic acid (KA)-induced mouse seizure model was used for in vivo experiments. Male C57BL/6
Linlin Su et al.
The Journal of endocrinology, 209(3), 337-351 (2011-04-08)
The blood--testis barrier (BTB) creates an immunological barrier that segregates the seminiferous epithelium into the basal and apical compartment. Thus, meiosis I/II and post-meiotic germ cell development take place in a specialized microenvironment in the apical compartment behind the BTB
Linlin Su et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 41(12), 2578-2587 (2009-09-02)
Throughout spermatogenesis, leptotene spermatocytes traverse the blood-testis barrier (BTB) to enter the adluminal compartment of the seminiferous epithelium for continued development. At the same time, the integrity of the BTB, which is constituted by co-existing tight junctions (TJ), basal ectoplasmic
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 517310-500UL | 07790788051006 |