Fortfahren mit
513022
PD 150606
A cell-permeable, non-competitive, selective non-peptide calpain inhibitor [Ki = 210 nM for calpain-1 and 370 nM for calpain-2.
Synonym(e):
PD 150606
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7IO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.12
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, selektiver Nicht-Peptid-Inhibitor von Calpain (Ki = 210 nM für Calpain I und 370 nM für Calpain II), gerichtet auf die Calcium-Bindungsstellen von Calpain. Zeigt hohe Spezifität für Calpaine im Verhältnis zu anderen Proteasen, etwa Cathepsin B und L. Der Inhibitor PD 150606 ist im Bezug auf das Substrat nicht kompetitiv und schirmt Calpain nicht vor der Inaktivierung durch den Inhibitor der aktiven Stelle trans-(Epoxysuccinyl)-L-leucyl-amido-3-methylbutan ab. Verhindert Berichten zufolge die Dexamethason-induzierte Apoptose von Thymozyten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Calpain-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 210 nM für Calpain-1 und 370 nM für Calpain-2
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Lin, G.D., et al. 1997. Nat. Struct. Biol. 4, 539.
Squier, M.K., and Cohen, J.J. 1997. J. Immunol. 158, 3960.
Edelstein, C.L., et al. 1996. Kidney Int. 50, 1150.
Wang, K.K.W., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6687.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5946513035513030
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c