Fortfahren mit
5.08146
WAY-100635 Maleate
Synonym(e):
WAY-100635 Maleate, 5-HT 1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635, 5-HT1A Serotonis Receptor Antagonist, WAY-100635 Maleate, WAY 100635, WAY100635
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34N4O2 · xC4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.56 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: 50 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCN(CC3)c4c(cccc4)OC)CCN(c2ncccc2)C(=O)C1CCCCC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
General description
A selective 5-HT1A receptor antagonist (pKi = 7.9-9.2). WAY-100635 has been reported to have good inhibitory action centrally and peripherally (1mg/kg dose in rats) but has low intrinsic effects, making it a silent 5-HT1A receptor antagonist. WAY-100635 displaced specific binding of the 5-HT1A radioligand, [3H]8-OH-DPAT (8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin), to rat hippocampal membranes with a pIC50 of 8.87. This represented a greater than 100-fold selectivity relative to binding at other 5-HT receptor subtypes and major neurotransmitter receptor, reuptake and ion channel sites. WAY-100635 has been used in a variety of vertebrate species in vivo and in vitro.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
5-HT1A
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Warming is required for complete solubilization.
Other Notes
Hunt, G. E. et al. 2011. Brain Res. Bull.86, 65.
Caamano, R. I. et al. 2010. J. Exp. Biol.213, 1813.
Newman-Tancredi, A. et al. 1998. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.357, 205.
Forster, E. A. et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.281, 81.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.064195.080145.06272
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mM
solubility
water: 10 mM
solubility
water: soluble
solubility
DMSO: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
508146000104055977242843