Fortfahren mit
506282
Cl-amidine
>95% (HPLC), solid, PAD inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PAD-Inhibitor, Cl-Amidin, N-α-Benzoyl-N5-(2-chlor-1-iminoethyl)-L-Orn-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20ClF3N4O4
Molekulargewicht:
424.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PAD-Inhibitor, Cl-Amidin, Cl-amidine is a cell-permeable pan PAD inhibitor (IC50 = 0.8, 6.2, and 5.9 µM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively). Inactivates the calcium bound form of PAD4 in an irreversible manner.
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Verbindung, die als Inhibitor für Gesamt-PAN (IC50 = 0,8 µM, 6,2 µM und 5,9 µM für PAD1, PAD3 bzw. PAD4) in Enzymassays agiert. Vorzugsweise inaktiviert sie die Calciumbindungsform von PAD4 auf irreversible Weise und konkurriert mit BAEE um den Rest der aktiven Stelle des Enzyms. Eine kleine, aber signifikante Verringerung der Wirksamkeit der p300GDB-GRIP1-Wechselwirkung wird in vorübergehen transfizierten CV-1-Zellen, die mit Cl-Amidin zu Konzentrationen von 25 µM bis 200 µM behandelt wurden, in vivo festgestellt. Ferner weist diese Verbindung (200 µM) zusammen mit dem HDAC-Inhibitor SAHA (0,4 µM) eine additive Wirkung bei der Einleitung der Expression von p21, GADD45 und PUMA sowie bei der Hemmung des Krebszellwachstums auf p53-abhängige Weise in U2OS-Zellen auf.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Knuckley, B., et al. 2010. Biochemistry23, 4852.
Li, P., et al. 2010. Oncogene21, 3153.
Luo, Y., et al. 2006. Biochemistry39, 11727.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
164606382173
form
solid
form
solid
form
solid
assay
>95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL (Only partially soluble), water: 1 mg/mL (only partially soluble)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 2.5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
506282-10MG04055977272444