Fortfahren mit
506148
p38i
≥98% (HPLC), p38 MAP kinase inhibitor, liquid
Synonym(e):
InSolution p38 MAP-Kinase-Inhibitor III
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21FN4S
Molekulargewicht:
404.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
p38-MAP-Kinase-Inhibitor III, InSolution, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeabler, potenter, selektiver, mit ATP konkurrierender Inhibitor von p38-MAP-Kinase (IC50 = 380 nM für p38α;). Unterdrückt nachweislich wirksam die LPS-induzierte Zytokinfreisetzung in vitro (IC50 = 160 nM für die TNF-α;-Freisetzung bzw. 39 nM für die IL-1β;-Freisetzung, menschliches PBMC) und in vivo (ED50 = 1,33 mg/kg für die TNF-α;-Freisetzung bei Mäusen). Zeigt verringerte hemmende Aktivität gegenüber Zytochrom P450-2D6 im Vergleich zu SB 203580 (Katalog-Nr. 559389) und ist besser geeignet für die Verwendung in Tiermodellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
p38-MAP-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 0,38 µ;M für p38α;; 0,16 bzw. 0,039 µ;M zur Unterdrückung der LPS-induzierten TNF-α;- bzw. IL-1β;-Freisetzung in menschlichem PBMC; ED50 = 1,33 mg/kg zur Unterdrückung der LPS-induzierten TNF-α;-Freisetzung bei Mäusen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/247 µ;l) von p38-MAP-Kinase-Inhibitor III (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-506121&;#124;[/islink]">;506121<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem ersten Gebrauch in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °;C).
Other Notes
Laufer, S.A., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 3230.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
559397506121506163
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
506148-1MG04055977272215