Fortfahren mit
5.00952
all-rac-α-Tocopherylacetat
(Vitamin E acetate), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Synonym(e):
all-rac-α-Tocopherylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 888,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
472.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
231-710-0
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
autoignition temp.
303 °C
mp
-27.5 °C
transition temp
flash point 210 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)OC(=O)C)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
all-rac-α-Tocopherylacetat (Vitamin E-Acetat) schützt Zellen vor freien Radikalen. Vitamin E wird in Haut- und Haarpflegeprodukten sowie in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. all-rac-α-Tocopherylacetat (Vitamin E-Acetat) Emprove® Essential eignet sich für pharmazeutische Anwendungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1030T16000001667701
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. T1600000, traceable to USP 1667701
agency
EP
agency
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
500952500004022536257389
500952010004022536257372