Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H68O13
Molekulargewicht:
805.00
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein Ionophor-ähnliches Polyether-Derivat einer C38-Fettsäureverbindung, die aus Dinoflagellaten, die sich von dem Meeresschwamm Halinchrondria okadai ernährt haben, isoliert wurde. Es ist ein potenter, nicht konkurrierender, reversibler Inhibitor der Serin/Threonin-spezifischen Phosphatasen 1 (PP1, IC50 = 10–15 nM, Skelettmuskulatur des Kaninchens, katalytische Untereinheit) und 2A (PP2A, IC50 = 0,1 nM, Skelettmuskulatur des Kaninchens, katalytische Untereinheit). Es wirkt nur minimal auf Proteinphosphatase 2B (IC50 = 5 µ;M), ein von Ca2+/Calmodulin abhängiges Enzym, und überhaupt nicht auf PP2C, ein von Mg2+ abhängiges Enzym. Okadainsäure hat keine signifikante Wirkung auf die Aktivitäten von Tyrosinphosphatasen, alkalischer Phosphatase, saurer Phosphatase und Inositol-Trisphosphatase. Sie ist außerdem ein Tumorpromotor des Nicht-Phorbolester-Typs auf der Haut von Mäusen. Nützlich für die Erforschung von Proteinphosphatasen und PP1/PP2A in Zellextrakten wie auch in intakten Zellen. Induziert die Apoptose bei humanem Mammakarzinom (MB-231 und MCF-7) und bei myeloischen Zellen, hemmt jedoch die Glukokortikoid-induzierte Apoptose bei T-Zell-Hybridomen. Hat eine ausgeprägte kontrahierende Wirkung auf die glatte und die Herzmuskulatur. Gilt als eine Ursache von diarrhöischen Muschelvergiftungen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinphosphatase
Proteinphosphatase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 10–15 nM gegen Proteinphosphatase 1, 0,1 nM gegen Proteinphosphatase 2A
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 250-µ;M-Lösung (25 µ;g/124 µ;l) von Okadainsäure (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-495604&;#124;[/islink]">;495604<;/A>;) in DMSO.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Gjertsen, B.T., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 3363.
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A., et al. 1989. Nature337, 78.
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A., et al. 1989. Nature337, 78.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ilse Delint-Ramirez et al.
Molecular cell, 82(20), 3794-3809 (2022-10-08)
Neuronal activity induces topoisomerase IIβ (Top2B) to generate DNA double-strand breaks (DSBs) within the promoters of neuronal early response genes (ERGs) and facilitate their transcription, and yet, the mechanisms that control Top2B-mediated DSB formation are unknown. Here, we report that
Julia Kamenz et al.
Current biology : CB, 31(4), 794-808 (2020-12-29)
The phosphorylation of mitotic proteins is bistable, which contributes to the decisiveness of the transitions into and out of M phase. The bistability in substrate phosphorylation has been attributed to bistability in the activation of the cyclin-dependent kinase Cdk1. However
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 495609-25UG | 04055977199772 |