Fortfahren mit
495604
Okadaic acid
from Prorocentrum sp., ≥95% (HPLC), solid (glassy), protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
Okadainsäure, Prorocentrum sp., OS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H68O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
805.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid (glassy)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produktname
Okadainsäure, Prorocentrum sp., Okadaic Acid, CAS 78111-17-8, is a highly potent inhibitor of protein phosphatase 1 (IC50 = 10-15 nM) and 2A (IC50 = 0.1 nM).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid (glassy)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@]7(O[C@@H](CC[C@H]7O)C[C@](O)(C)C(=O)O)C=C(C[C@H]1[C@H](C)\C=C\[C@@H]2O[C@@]3(OC4[C@H](O[C@@H](C(=C)[C@H]4O)[C@@H](O)C[C@@H](C5O[C@]6(OCCCC6)CC[C@H]5C)C)CC3)CC2)C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37?,38+,39?,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChI key
QNDVLZJODHBUFM-AAWJMCDUSA-N
General description
Ein Ionophor-ähnliches Polyether-Derivat einer C38-Fettsäureverbindung, die aus Dinoflagellaten, die sich von dem Meeresschwamm Halinchrondria okadai ernährt haben, isoliert wurde. Es ist ein potenter, nicht konkurrierender, reversibler Inhibitor der Serin/Threonin-spezifischen Phosphatasen 1 (PP1, IC50 = 10–15 nM, Skelettmuskulatur des Kaninchens, katalytische Untereinheit) und 2A (PP2A, IC50 = 0,1 nM, Skelettmuskulatur des Kaninchens, katalytische Untereinheit). Es wirkt nur minimal auf Proteinphosphatase 2B (IC50 = 5 µ;M), ein von Ca2+/Calmodulin abhängiges Enzym, und überhaupt nicht auf PP2C, ein von Mg2+ abhängiges Enzym. Okadainsäure hat keine signifikante Wirkung auf die Aktivitäten von Tyrosinphosphatasen, alkalischer Phosphatase, saurer Phosphatase und Inositol-Trisphosphatase. Sie ist außerdem ein Tumorpromotor des Nicht-Phorbolester-Typs auf der Haut von Mäusen. Nützlich für die Erforschung von Proteinphosphatasen und PP1/PP2A in Zellextrakten wie auch in intakten Zellen. Induziert die Apoptose bei humanem Mammakarzinom (MB-231 und MCF-7) und bei myeloischen Zellen, hemmt jedoch die Glukokortikoid-induzierte Apoptose bei T-Zell-Hybridomen. Hat eine ausgeprägte kontrahierende Wirkung auf die glatte und die Herzmuskulatur. Gilt als eine Ursache von diarrhöischen Muschelvergiftungen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinphosphatase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 10-15 nM bzw. 0,1 nM gegen Proteinphosphatase 1 bzw. Proteinphosphatase 2A
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Gjertsen, B.T., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 3363.
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A., et al. 1989. Nature337, 78.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch (F)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Okadainsäure, Prorocentrum sp.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bence Hajdú et al.
Biomolecules, 12(11) (2022-11-12)
Autophagy-dependent cellular survival is tightly regulated by both kinases and phosphatases. While mTORC1 inhibits autophagy by phosphorylating ULK1, PP2A is able to remove this phosphate group from ULK1 and promotes the key inducer of autophagosome formation. However, ULK1 inhibits mTORC1
Sosuke Yagishita et al.
Neurology international, 16(3), 653-662 (2024-06-26)
The tau protein is a microtubule-associated protein that promotes microtubule stabilization. The phosphorylation of the tau protein has been linked to its dissociation from microtubules. Here, we examined the relationship between neuronal depolarization activity and tau protein phosphorylation by employing
Tan Tan et al.
Molecular biology of the cell, 33(12), ar115-ar115 (2022-08-18)
The term M-phase supershift denotes the phosphorylation-dependent substantial increase in the apparent molecular weight of numerous proteins of varied biological functions during M-phase induction. Although the M-phase supershift of multiple key mitotic regulators has been attributed to the multisite phosphorylation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
495604-25UG04055977199758
495604-100UG04055977199741
495604-500UG04055977199765