Fortfahren mit
4.90001
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11F18N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.17
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
liquid
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
mp
-1 °C
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c