Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
density
1.47 g/cm3 at 25 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinic Acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 481918-100GM | 04055977225679 |