Fortfahren mit
481915
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Synonym(e):
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥90% (enzymatic)
Solubility:
water: soluble
Color:
white
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 6344
assay
≥90% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
General description
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectra: 0.76-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.18-0.28 at 280/260 nm, pH 7.0).
Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
481911481973481972
solubility
water: soluble
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
assay
≥90% (enzymatic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic)
assay
≥95% (enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white to off-white
color
yellow
color
off-white
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
481915-1GM04055977225662