Fortfahren mit
480401-M
NFAT-Inhibitor, zellpermeabel
The NFAT Inhibitor, Cell-Permeable controls the biological activity of NFAT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
NFAT-Inhibitor, zellpermeabel, 11R-VIVIT, Inhibitor des Kernfaktors aktivierter T-Zellen, RRRRRRRRRRR-GGG-MAGPHPVIVITGPHEE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C147H259N67O36S
Molekulargewicht:
3573.12
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 412,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Version des NFAT-Inhibitors (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480402&;#124;[/islink]">;480402<;/A>;), die am N-Terminus mit einer Elf-Arginin-Transduktionsdomäne und einer Drei-Glycin-Linker-Sequenz modifiziert ist. Verhindert die Aktivierung und Proliferation von T-Zellen sowohl in vitro (~43 % bei 1 µ;M unter Verwendung gemischter Lymphozytenkulturen) als auch in vivo (10 mg/kg unter Verwendung von C3H/HeN-Mäusen). Hat sich als wirksam bei der Immunsuppression in einem Maus-Insel-Xenograft-Modell erwiesen. Im Gegensatz zu Cyclosporin A (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-239835&;#124;[/islink]">;239835<;/A>;) und FK506 verursacht 11R-VIVIT durch die Hemmung von Calcineurin (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-539568&;#124;[/islink]">;539568<;/A>;) keine Nebenwirkungen außerhalb des Immunsystems und dient daher als weniger toxische Alternative für In-vivo-Anwendungen. Die funktionelle Halbwertszeit von 11R-VIVIT wird in Jurkat-Zellen auf ~30 Stunden geschätzt.
Application
Verwendung bei 1 µ;M zur Verhinderung der Aktivierung und Proliferation von T-Zellen
Biochem/physiol Actions
Primärziel
NFAT
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
H-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Arg-Gly-Gly-Gly-Met-Ala-Gly-Pro-His-Pro-Val-Ile-Val-Ile-Thr-Gly-Pro-His-Glu-Glu-OH
Noguchi, H., et al. 2004. Nat. Med.10, 305.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42013404-804506149
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
-
form
crystalline solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480401-1MG07790788050641