Fortfahren mit
480030
NEMO-Bindungsdomänenbindendes Peptid, zellpermeabel, Negativkontrolle
A cell-permeable Antennapedia-NBD mutated fusion peptide analog of NEMO-Binding Domain Binding Peptide that serves as a negative control.
Synonym(e):
NEMO-Bindungsdomänenbindendes Peptid, zellpermeabel, Negativkontrolle, DRQIKIWFQNRRMKWKK-TALDASALQTE, NBD-bindendes Peptid, zellpermeabel, Negativkontrolle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 298,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C154H249N47O42S
Molekulargewicht:
3462.98
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables, Antennapedia-NBD-mutiertes (Trp739 →; Ala und Trp741 →; Ala) Fusionspeptid-Analogon des NEMO-Bindungsdomänenbindenden Peptids (Katalog-Nr. 480025), das als Negativkontrolle dient. Berichten zufolge mit defekter Bindung an NEMO. Hat keinen Einfluss auf die TNF-α;-induzierte Phosphorylierung von c-Jun oder die DNA-Bindung des Transkriptionsfaktors Oct-1.
Ein zellpermeables, Antennapedia-NBD-mutiertes (Trp739 und Trp741 durch Ala ersetzt) Fusionspeptid-Analogon des NEMO-Bindungsdomänenbindenden Peptids (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-480025&;#124;[/islink]">;480025<;/A>;), das als Negativkontrolle dient. Nachweislich mit defekter Bindung an NEMO. Hat keinen Einfluss auf die TNF-α;-induzierte Phosphorylierung von c-Jun und die DNA-Bindung des Transkriptionsfaktors Oct-1.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Negativkontrolle mit defekter Bindung an NEMO
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Dieses Peptid fällt selbst bei einer Konzentration von 100 µ;M aus, wenn es dem Gewebekulturmedium zugesetzt wird; es bleibt jedoch genügend Material in der Lösung, um Zellen zu durchdringen.
H₂;N-Asp-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Thr-Ala-Leu-Asp-Ala-Ser-Ala-Leu-Gln-Thr-Glu-OH
Jimi, E., et al. 2004. Nat. Med., 10, 617.
May, M.J., et al. 2000. Science289, 1550.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
197225196811208904
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480030-500UG04055977201857