Fortfahren mit
480025
NEMO-Bindungsdomänenbindendes Peptid, zellpermeabel
A cell-permeable Antennapedia-NBD (wild type) fusion peptide that exhibits anti-inflammatory properties.
Synonym(e):
NEMO-Bindungsdomänenbindendes Peptid, zellpermeabel, DRQIKIWFQNRRMKWKKTALDWSWLQTE, NBD-bindendes Peptid, zelldurchlässig
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C170H259N49O42S
Molekulargewicht:
3693.24
UNSPSC Code:
41116107
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Antennapedia-(Wildtyp-)Fusionspeptid, das entzündungshemmende Wirkung zeigt. Wirkt durch Hemmung der zytokininduzierten NF-κB-Aktivierung und der NF-κB-abhängigen Genexpression. Es wird davon ausgegangen, dass es die Interaktion von NEMO mit dem IKK-(IκB-)Kinase-Komplex blockiert und dadurch die Aktivierung von NF-κB verhindert. Hat keinen Einfluss auf die TNF-α-induzierte Phosphorylierung von c-Jun und die DNA-Bindung des Transkriptionsfaktors Oct-1.
Ein zellpermeables Antennapedia-NBD-(Wildtyp-)Fusionspeptid (NBD: NEMO-Bindungsdomäne), das im Mausmodell einer akuten Entzündung entzündungshemmende Wirkung zeigt. NBD ist eine aminoterminale α-helikale Region des NEMO (NF-κB Essential Modifier; IKKγ), die mit einem carboxylterminalen Segment von IKKα und IKKβ assoziiert ist. Dieses Peptid blockiert die Assoziation von NEMO mit dem IKK-Komplex und verhindert die Aktivierung von NF-κB. Es wird auch berichtet, dass NEMO die intrinsische basale Aktivität des IKK-Komplexes unterdrückt. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften werden auf die Hemmung der zytokininduzierten NF-κB-Aktivierung und der NF-κB-abhängigen Genexpression zurückgeführt. Beeinflusst weder die TNF-α-induzierte Phosphorylierung von c-Jun noch die DNA-Bindung des Transkriptionsfaktors Oct-1.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
zytokininduzierte NF-κB-Aktivierung und NF-κB-abhängige Genexpression
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
H-Asp-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Thr-Ala-Leu-Asp-Trp-Ser-Trp-Leu-Gln-Thr-Glu-OH
Hinweis: Bei Zugabe zu Gewebekulturmedium präzipitiert dieses Peptid selbst bei Konzentrationen von 100 µM. Es verbleibt jedoch genügend Material im Medium, um Zellen zu durchdringen.
Jimi, E., et al. 2004. Nat. Med., 10, 617.
Siegmund, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 43708.
May, M. J., et al. 2000. Science289, 1550.
Li, Q., et al. 1999. Science284, 321.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Toll-like Receptors (TLRs) are transmembrane proteins that are expressed on various immune cells. The extracellular N-terminal region of TLRs recognizes specific pathogen components. At least 13 different members of TLR family have been identified that detect different pathogen associated molecular patterns (PAMPs), including lipopolysaccharides, flagellin, bacterial CpG DNA, and viral RNA and DNA. Recognition of PAMPs by TLRs is considered as a key process for the induction of an inflammatory response."
Sang Jun Han et al.
JCI insight, 5(19) (2020-09-18)
We determined that renal proximal tubular (PT) NF-κB essential modulator (NEMO) plays a direct and critical role in ischemic acute kidney injury (AKI) using mice lacking renal PT NEMO and by targeted renal PT NEMO inhibition with mesoscale nanoparticle-encapsulated NEMO
Alessia Oppezzo et al.
The Journal of clinical investigation, 130(3), 1377-1391 (2019-12-27)
Hematopoietic stem cell (HSC) attrition is considered the key event underlying progressive BM failure (BMF) in Fanconi anemia (FA), the most frequent inherited BMF disorder in humans. However, despite major advances, how the cellular, biochemical, and molecular alterations reported in