Fortfahren mit
475847
MIF-Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
MIF-Antagonist IV, RDR 03785, Makrophagen-Migrations-Inhibitions-Faktor-Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(Trifluormethyl)phenyl)methyl)-1,3-Benzodioxol-5-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
cream
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
General description
Eine zellpermeable Morpholino-Benzodioxol-Verbindung, die die MIF-Tautomerase-Aktivität (Ki und IC50 = 0,57 bzw. 2,4 µ;M) durch direkte, nicht-kovalente MIF-Interaktion (KD = 24,5 µ;M) hemmt. Es hat sich gezeigt, dass RDR 03758 bei 10 µ;M vollständig den Übersteuerungseffekt von 100 ng/ml MIF auf die Hemmung der LPS-stimulierten TNF-Produktion durch Dexamethason (Katalog-Nr. <;A href=" http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-265005">;265005<;/A>;) in RAW-264.7-Makrophagen-Kulturen neutralisiert.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ouertatani-Sakouhi, H., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 26581.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475847-10MG04055977185027