Fortfahren mit
475846
MIF-Antagonist III, 4-IPP
Synonym(e):
MIF-Antagonist III, 4-IPP, Makrophagen-Migrations-Inhibitions-Faktor-Antagonist III, 4-IPP, 4-Iod-6-Phenylpyrimidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
amber
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1ncnc(c1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Iod-Pyrimidin-Verbindung, die das N-terminale Prolin von MIF kovalent modifiziert und in zellfreien Dopachrom-Tautomerase-Aktivitätstests (IC50 = ~5 vs. 50 µ;M bei Verwendung von rekombinantem MIF) sowie in zellbasierten Migrationstests (50 % vs. 0 % Hemmung mit dem jeweiligen Inhibitor bei 10 µ;M) eine höhere MIF-inhibitorische Potenz als ISO-1 (Katalog-Nr. 475837<;/A>;) und ein verankerungsunabhängiges Wachstum (57 % vs. 0 % Hemmung mit dem jeweiligen Inhibitor bei 10 µ;M) beim menschlichen Lungenadenokarzinom A549 zeigt. Es hat sich auch gezeigt, dass es in vitro die aktive Rac1-Population (50 µ;M, 16 Stunden) in A549-Zellen reduziert und die Tautomerase-Aktivität der Leber in vivo bei Mäusen um 50 % wirksam verringert (bei 1 mg/Tier/Tag oder ~50 mg/kg/Tag intraperitoneal).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Winner, M., et al. 2008. Cancer Res.68, 7253.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475837475848373402
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3