Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27N5O2
Molekulargewicht:
441.52
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
pale yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ein zellpermeables Pyrazolopyrimidin, das selektiv MRP1 hemmt. In Neuroblastom-Mausmodellen (syngene und humane Xenotransplantationen) erhöht es nachweislich die Wirksamkeit von Vincristin und Etoposid um das 10- bis 15-Fache bzw. um das 7- bis 10-Fache im Vergleich zu einem dieser beiden MRP1-Substrat-Arzneimittel allein. Im Gegensatz zu den meisten Inhibitoren von Multidrug-Transportern war Reversan nachweislich weder selbst toxisch, noch erhöhte es die Toxizität der Chemotherapeutika-Exposition bei Mäusen. Daher stellt Reversan eine neue Klasse von nichttoxischen MRP1-Inhibitoren dar, die ein nützliches Forschungsinstrument für die Untersuchung von Neuroblastomen und anderen MRP1-überexprimierenden arzneimittelresistenten Tumoren sein könnte.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Burkhart, C.A., et al. 2009. Cancer Res.69, 6573.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 475730-10MG | 04055977185560 |