Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 402,00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.020,00 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 20.080,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40.150,00 | |
| 1 kg |
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160801
UNSPSC Code:
12352200
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
CellPrime® r Insulin is a non-animal origin, recombinant supplement that provides excellent quality, performance and lot-to-lot consistency. Used in the production of mAbs, viral vaccines and a wide spectrum of other recombinant biomolecules, CellPrime® r Insulin is produced by microbial expression as a recombinant human insulin precursor in E.coli (K12). It is followed by enzymatic cleavage and subsequent purification steps, yielding a crystalline powder product.
Preparation Note
Shipping and storage at -20°C
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For cell culture supplement use only. For further manufacturing use only. Not for human or therapeutic use.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4512-1K | 04053252932519 |
| 4512-100 | 04053252932564 |
| 4512-50 | 04053252932557 |
| HLTUD1524 | 04061836092627 |
| HLMIR1524 | 04061836753108 |