Fortfahren mit
444151
Nutlin-3
InSolution, ≥98%, Racemic, potent and selective MDM2 antagonist
Synonym(e):
InSolution Nutlin-3, Racemisch, MDM2-Inhibitor IV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H30Cl2N4O4
Molekulargewicht:
581.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver MDM2-Antagonist (IC50 = 90 nM für Nutlin-3a und 13,6 µ;M für Nutlin-3b), der antitumorale Eigenschaften aufweist. Aktiviert den p53-Signalweg durch Bindung von MDM2 in der p53-Bindungstasche und Hemmung der MDM2-p53-Interaktion. Es hat sich gezeigt, dass es bei mehreren Krebszelllinien mit Wildtyp-p53 und bei xenotransplantierten Tumormäusen eine Apoptose auslöst.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 10 mM (1 mg/172 µ;l) Lösung des MDM2-Antagonisten, Nutlin-3, Racemic (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-444143&;#124;[/islink]">;444143<;/A>;) in DMSO
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Other Notes
Thompson, T., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 53015.
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
444143528101361552
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christophe Le Clorennec et al.
International journal of molecular sciences, 24(18) (2023-09-28)
Neuroblastoma (NB) is a pediatric malignancy originating from neural crest cells of the sympathetic nervous system that accounts for 15% of all pediatric cancer deaths. Despite advances in treatment, high-risk NB remains difficult to cure, highlighting the need for novel
B Lamprecht et al.
The British journal of dermatology, 167(2), 240-246 (2012-03-06)
Primary cutaneous T-cell lymphomas (CTCLs) are a heterogeneous group with Sézary syndrome (SS) as one of the most aggressive variants. Recently, we identified a loss of E2A as a recurrent event in SS, which enhanced proliferation via upregulation of the
Anthony M Pettinato et al.
Cell reports, 35(5), 109088-109088 (2021-05-06)
Human cardiac regeneration is limited by low cardiomyocyte replicative rates and progressive polyploidization by unclear mechanisms. To study this process, we engineer a human cardiomyocyte model to track replication and polyploidization using fluorescently tagged cyclin B1 and cardiac troponin T.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
444151-1MG04055977205466