Fortfahren mit
441251
α2-Makroglobulin, menschliches Plasma
A multifunctional, secreted glycoprotein that acts as a broad range irreversible protease inhibitor that forms a "trap" around most proteases.
Synonym(e):
α₂M, α₂MG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 916,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein multifunktionales, sekretiertes Glykoprotein, das als irreversibler Breitspektrum-Proteaseinhibitor fungiert und eine „Falle“ um die meisten Proteasen bildet. α;2M ist ein so großes Molekül, dass es tendenziell intravaskulär bleibt. Lokalisiert auf der Oberfläche von Lymphozyten des peripheren Blutes. Zu den multifunktionalen Aktivitäten gehören die Förderung des Wachstums von Säugetierzellen in Kulturen, die Stimulierung der Regeneration von Lymphozyten in bestrahlten Mäusen, der Transport von Zink und die Wirkung als Proteinase-Inhibitor, der die Blutgerinnung und das fibrinolytische System kontrolliert.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Breitspektrum-Protease
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Lyophilisiert aus 30 mM Natriumphosphat, mit Glycin, pH 7,0.
Other Notes
Bonner, J.C., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 16236.
Lysiak, J.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 21919.
Boisset, N., et al. 1992. J. Struct. Biol.108, 221.
Barrett, A.J. 1980. Methods Enzymol.80, 737.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
178221178196M6159
form
lyophilized
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble
solubility
water: soluble 10 mg protein/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
441251-1MG04055977205992
441251-10MG04055977206005