Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥97% (LC/MS)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (LC/MS)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless
solubility
ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
General description
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Essential fatty acid
Essential fatty acid
Preparation Note
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linoleic Acid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c