Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25O4S · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
mol wt
micellar wt 18,000
packaging
pkg of 50 tablets
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
62
CMC
7-10 mM
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ein ionisches Detergens, das bei der elektrophoretischen Trennung von Proteinen und Lipiden nützlich ist. Aggregationszahl: 62; CMC: 7-10 mM; Mizellengewicht: 18.000.
Physical form
Jede Tablette enthält 0,5 g SDS.
Preparation Note
Eine Tablette in der gewünschten Menge H₂;O auflösen.
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecyl- sulfat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 428029-1EA | 04055977210521 |