Fortfahren mit
420640
Ketohexokinase-Inhibitor
Synonym(e):
Ketohexokinase-Inhibitor, N⁸-(Cyclopropylmethyl)-N⁴-(2-(Methylthio)phenyl)-2-(1-piperazinyl)-pyrimido[5,4-d]pyrimidin-4,8-diamin, KHK-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N8S · 2HCl
Molekulargewicht:
495.47
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine oral bioverfügbare Pyrimidinopyrimidin-Verbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der menschlichen hepatischen KHK-Aktivität (KHK-C-Isoform; IC50 = 12 nM in einem Transcreener-ADP-Assay) wirkt und die Fructose-1-Phosphat-Sekretion effizient blockiert (IC50 ≤; 400 nM in HepG2-Zellen). Zeigt eine ~50-fach geringere Potenz gegenüber Stoffwechselkinasen, nämlich Ribokinase, Hexokinase und Adenosinkinase, und minimale Bindungsaffinitäten zu verschiedenen Rezeptoren und Ionenkanälen sowie eine ausgezeichnete Selektivität unter einer Gruppe von 31 Kinasen, einschließlich Akt1, AMPK, CaMKI/II, InsR, IRAK4, PKA und PKCθ; (IC50 >;>;10 µ;M). Es hat sich gezeigt, dass es die Aktivitäten der menschlichen Cytochrom-p450-Isoenzyme (1A2, 2C19, 2D6, 2C9 und 3A4) nur minimal beeinträchtigt und bei Ratten ein hohes Verteilungsvolumen und eine hohe Clearance-Rate aufweist.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Maryanoff, B.E., et al. 2011. ACS Med. Chem. Lett.2, 538.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420640-10MG04055977187625