Fortfahren mit
420600
Ketoconazol
An inhibitor of cytochrome P-450 in steroid biosynthesis. An antifungal agent that displays potent anti-metastatic, anti-neoplastic, and anti-psoriatic activities.
Synonym(e):
Ketoconazol, cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin, R-41400, CYP17A1-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28Cl2N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 5302
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
26 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)[C@]3(O[C@@H](CO3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)C(=O)C)C[n]2cncc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m1/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-ZEQKJWHPSA-N
General description
Ein Inhibitor von Zytochrom P-450 in der Steroidbiosynthese. Ein Antimykotikum, das starke Aktivitäten gegen Metastasen, Neoplasma und Psoriasis aufweist. Wirkt auch als Inhibitor von 5-Lipoxygenase (5-LO; IC50 = 26 µ;M) und Thromboxan-Synthase-Aktivitäten.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
5-LO
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
van Wauwe, J.P., and Janssen, P.A.J. 1989. J. Med. Chem. 32, 2231.
Beetens, J.R., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 883.
Lambert, A., et al. 1986. Biochem. Pharmacol. 35, 3999.
Tucker, W.F.G., and MacNeil, S. 1986. Br. Med. J. 293, 882.
Lelcuk, S., et al. 1984. J. Trauma 24, 393.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch &; Karzinogen/Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1385K0600000BP1170
Ketoconazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
K0600000
Ketoconazole
form
solid
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
65277-42-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexey Fayzullin et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 317-317 (2022-07-17)
One of the severe complications occurring because of the patient's intubation is tracheal stenosis. Its incidence has significantly risen because of the COVID-19 pandemic and tends only to increase. Here, we propose an alternative to the donor trachea and synthetic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
420600-50MG04055977187618