Fortfahren mit
410960
Ischemin
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CBP-BRD acetyl-lysine binding pocket with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B.
Synonym(e):
Ischemin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange-red
solubility
DMSO: 50 mg/mL, orange
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)C=C(C(C)=C1)S(=O)(O)=O
InChI key
UUECJWRVDTUDCB-ISLYRVAYSA-N
General description
Eine zellpermeable Azobenzol-Verbindung, die die Acetyl-Lysin-bindende Tasche der Bromdomäne des CREB-Bindungsproteins (CBP-BRD) (Kd = 19 µ;M) reversibel anzielt, eine mäßige Selektivität gegenüber BAZ1B, PCAF, BRD4-1 und BAZ2B (Kd = 37, 41, 70 bzw. >;100 µ;M) aufweist und die CBP-Interaktion mit den Bindungspartnern stört. Blockiert die Interaktion zwischen CBP und p53 und verändert die posttranslationalen Modifizierungsszustände von p53 und Histonen. Hemmt nachweislich die Transkriptionsfunktionen von p53 bei DNA-Schäden (IC50 = 5 µ;M für die p53-induzierte p21-Aktivierung in Luc-U2OS-Zellen) und unterdrückt die Apoptose der Kardiomyozyten bei ischämischen Bedingungen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Borah, J.C., et al. 2011, Chem. Biol.18, 531.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
410960-25MG04055977211153