Fortfahren mit
407952
Ionomycin, Calciumsalz, Streptomyces conglobatus
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-82-1, is useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Synonym(e):
Ionomycin, Calciumsalz, Streptomyces conglobatus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H70O9 · Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
747.07
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C41H71O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q-1;+2/p-1/b13-11+;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
InChI key
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
General description
Hochspezifisch für divalente Kationen (Ca2+ > Mg2+ >> Sr2+ = Ba2+) und wirksamer als das Antibiotikum A23187 (Bestnr. 100105) als mobiler Ionenträger für Ca2+. Komplexiert mit Ca2+ bei einem pH-Wert zwischen 7 und 9,5, mit intensiver UV-Absorption. Im Gegensatz zu A23187 ist es nicht fluoreszierend. Nützlich für Studien des Ca2+-Transports über biologische Membrane. Induziert eine apoptotische neuronale Degeneration in embryonalen kortikalen Neuronen. Induziert auch eine Hemmung des Zellzyklus im G1-Intervall reifer Burkitt-Lymphomzelllinien. Wird häufig in Zellaktivierungsexperimenten verwendet, wenn keine Calciumdosis-Responsedaten benötigt werden
Nützlich für Zellaktivierungsexperimente, wenn keine Calciumdosis-Responsedaten benötigt werden Verfügbar auch als 10-mM-Lösung in DMSO (Best.- Nr. 407953).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Nützlich für Zellaktivierungsexperimente
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Dupuy d′Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alfredo J Hernandez et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1), 415-425 (2019-12-25)
Transposable elements make up half of the mammalian genome. One of the most abundant is the short interspersed nuclear element (SINE). Among their million copies, B2 accounts for ∼350,000 in the mouse genome and has garnered special interest because of
Diana P Saraiva et al.
Frontiers in oncology, 10, 1543-1543 (2020-09-26)
3D cell culture including different cell types, such as immune cells, is a representative platform that mimics the tumor microenvironment. Here we disclose an easy-to-handle 3D co-culture protocol using a scaffold-free technique with the breast cancer cell line MDA-MB-231 and
Jinfeng Cai et al.
eLife, 10 (2021-04-10)
The major barrier to curing HIV-1 infection is a small pool of latently infected cells that harbor replication-competent viruses, which are widely considered the origin of viral rebound when antiretroviral therapy (ART) is interrupted. The difficulty in distinguishing latently infected cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407952-5MG04055977211115
407952-25MG04055977211610
407952-1MG07790788050054
407952-10MG04055977211603