Fortfahren mit
407137
D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, trisodium salt
≥95% (TLC), solid, second messenger involved in Ca2+ mobilization, Calbiochem®
Synonym(e):
D-myo-Inositol-1,4,5-triphosphat, Trinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O15P3 · 3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-myo-Inositol-1,4,5-triphosphat, Trinatriumsalz, Sodium salt of D-Ins(1,4,5)P3 that has similar biological properties as the lithium salt.
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])[O-])O)O)O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C6H15O15P3.6Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;;;;/q;6*+1/p-6/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
MLMBGBMAFNSCOW-PPKFVSOLSA-H
General description
Natriumsalz von D-Ins(1,4,5)P3, das ähnliche biologische Eigenschaften aufweist wie das Lithiumsalz (Best.-Nr. 407123).
Natriumsalz von D-Ins(1,4,5)P3, das ähnliche biologische Eigenschaften aufweist wie das Lithiumsalz (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-407123&;#124;[/islink]">;407123<;/A>;).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Mobilisierung von Ca2+ aus intrazellulären Speichern.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I9766407125524644
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (by 1H NMR and TLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
407137-1MG04055977188592